アッセイ
95%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
bp
127-128 °C/11 mmHg (lit.)
mp
36-40 °C (lit.)
官能基
phosphine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClP1OC(=O)c2ccccc2O1
InChI
1S/C7H4ClO3P/c8-12-10-6-4-2-1-3-5(6)7(9)11-12/h1-4H
InChI Key
BVOITXUNGDUXRW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- In the phosphorylation and phosphitylation of alcohols.
- In the formation of H-phosphonates which are commonly utilized in the synthesis of nucleotides.
- To synthesize nucleoside triphosphates by treating with acyl protected nucleoside.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
324124-BULK:
324124-25G:
324124-5G:
324124-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)