Merck
447536
Sigma-Aldrich
2-クロロ-4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサホスホラン
95%
別名:
Tetramethylethylene chlorophosphite
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12ClO2P
CAS番号:
分子量:
182.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
屈折率
n20/D 1.471 (lit.)
bp
81.5-82 °C/13 mmHg (lit.)
密度
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)OP(Cl)OC1(C)C
InChI
1S/C6H12ClO2P/c1-5(2)6(3,4)9-10(7)8-5/h1-4H3
InChI Key
WGPCXYWWBFBNSS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-クロロ-4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサホスホラン(TMDP)は、下記の用途で使用することができます:
  • アルコールおよびヘテロ原子求核剤をホスフィチル化して、有用なグリコシルドナーおよび配位子を形成するための試薬として。
  • 31P NMR分析用にリグニン試料を誘導体化するためのホスフィチル化試薬として。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
447536-5G:
447536-1G:
447536-BULK:
447536-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Guo, Y.; Sulikowski, G. A.,
Journal of the American Chemical Society, 120, 1392-1392 (1998)
Kraft lignin-based rigid polyurethane foam
Li Y and Ragauskas AJ
J. Wood Chem. Technol., 32(3), 210-224 (2012)
Characterization of CO2 precipitated Kraft lignin to promote its utilization
Nagy M, et al.
Green Chemistry, 12(1), 31-34 (2010)
Synthesis of complex carbohydrates and glycoconjugates: enzyme-based and programmable one-pot strategies.
K M Koeller et al.
Chemical reviews, 100(12), 4465-4494 (2001-12-26)
Angelov, C. M.; Dahl, O.
Tetrahedron Letters, 24, 1643-1643 (1983)