アプリケーション
N,N,N′,N′-テトラメチル-1,8-ナフタェンジアミンは、多価オリゴヌクレオチドアニオンのプロトン付加で使用されました。 硝酸ビスマスを触媒として用いる無水酢酸とベンズアルデヒドとの反応において試薬として使用されました。 液液抽出による発酵ブロスからの有機酸の分離において抽出剤として使用されました。
その他情報
特殊な性質を持つ強力なアミン塩基(″プロトンスポンジ″)。
法的情報
Proton-sponge is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
14795-VAR:
14795-5KG:
14795-50G:
14795-BULK:
14795-INTR:
14795-10G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bismuth compounds in organic synthesis. Bismuth nitrate catalyzed chemoselective synthesis of acylals from aromatic aldehydes.
Tetrahedron, 60(16), 3675-3679 (2004)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 723-723 (1968)
Extractant screening for liquid-liquid extraction in environmentally benign production routes.
Chemical Engineering Transactions, 24, 709-714 (2011)
Canadian Journal of Chemistry, 65, 996-996 (1987)
Analytical chemistry, 77(11), 3683-3689 (2005-06-01)
A single sonic spray source has been used to generate both positive and negative ions for subsequent ion/ion reaction experiments. Ion/ion reactions took place after ions of each polarity were sequentially injected into a linear ion trap, where axial trapping