アッセイ
≥96.0% (GC)
形状
liquid
密度
0.924 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)CCC2(C)CCC(C)(C)N=C2N1
InChI
1S/C13H24N2/c1-11(2)6-8-13(5)9-7-12(3,4)15-10(13)14-11/h6-9H2,1-5H3,(H,14,15)
InChI Key
OEOPGVPCZRQSMQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
Amidine base with exceptional properties
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
76830-BULK:
76830-VAR:
76830-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 239-239 (1992)
Angewandte Chemie (International Edition in English), 91, 670-670 (1979)
The Journal of Organic Chemistry, 46, 3144-3144 (1981)