Merck
429937
Sigma-Aldrich
トリイソプロピルシランチオール
97%
別名:
1,1,1-トリス(1-メチルエチル)シランチオール, トリイソプロピルシリルチオール, トリス(プロパン-2-イル)シランチオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2CH]3SiSH
CAS番号:
分子量:
190.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
70-75 °C/2 mmHg (lit.)
密度
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)[Si](S)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C9H22SSi/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h7-10H,1-6H3
InChI Key
CPKHFNMJTBLKLK-UHFFFAOYSA-N
詳細
トリイソプロピルシランチオール化合物(HSTIPS)は、有機ケイ素化合物です。非対称ジアルキル硫化物およびアルカンチオールを調製するH2Sの有効な代替となります。ラジカル反応中、極性反転触媒として機能します。さらに、エチレンのチーグラー-ナッタ重合で、配位子としても機能します。HSTIPS試薬は、9-BBN由来のアルキルボランおよびアリールボランの調製に使用されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
429937-5G:
429937-BULK:
429937-1G:
429937-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Triisopropylsilanethiol
Feray L and Bertrand MP
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)