安全性情報
8.14912
Sigma-Aldrich
tert-Dodecanethiol (mixture of isomers)
for synthesis
別名:
tert-Dodecanethiol (mixture of isomers), Lauryl mercaptan, Dodecyl mercaptan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H26S
CAS番号:
分子量:
202.40
UNSPSCコード:
12352105
EC Index Number:
246-619-1
蒸気圧
1.33 hPa ( 25.5 °C)
フォーム
liquid
自己発火温度
350 °C
有効性
6800 mg/kg LD50, oral (Rat)
12600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
233 °C/1013 hPa
mp
-45 °C
転移温度
flash point 98 °C
溶解性
<0.1 g/L
密度
0.856 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C12H26S/c1-9(2)10(3,4)11(5,6)12(7,8)13/h9,13H,1-8H3
InChI Key
YAJYJWXEWKRTPO-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (of S): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.853 - 0.858
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
203.0 °F - closed cup
引火点(℃)
95 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体