アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
196 °C/750 mmHg (lit.)
密度
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)[Si](O)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C9H22OSi/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h7-10H,1-6H3
InChI Key
MQNNNLJCDJBERF-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
162.0 °F
引火点(℃)
72.2 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
495565-BULK:
495565-VAR:
495565-10G:
495565-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)