Merck
850042P
Avanti
Dicetyl phosphate
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Dihexadecyl phosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H67O4P
CAS番号:
分子量:
546.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161902
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
分子量
546.85 g/mol
包装
pkg of 1 × 1 g (850042P-1g)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OP(OCCCCCCCCCCCCCCCC)(OCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C32H67O4P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-35-37(33,34)36-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3,(H,33,34)
InChI Key
RNPXCFINMKSQPQ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Dicetyl phosphate (DCP) serves as an electric insulator. It is capable of forming a thin film on glassy carbon electrode (GCE) surface. It can be mainly used in the preparation of liposomes.
包装
20 mL Clear Glass Screw Cap Vial (850042P-1g)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
850042P-VAR:
850042P-1G:
850042P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Electrochemical determination of acetaminophen using a glassy carbon electrode coated with a single-wall carbon nanotube-dicetyl phosphate film
Sun D and Zhang H
Microchimica Acta, 158(1-2), 131-136 (2007)
Fluorescence immunoassays
Immunoassay, 309-335 (1996)