Merck
CDS003218
Sigma-Aldrich
2-ethylhexyl phosphate
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H19O4P
分子量:
210.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
形状
liquid
SMILES記法
CCCCC(CC)COP(O)(O)=O
InChI
1S/C8H19O4P/c1-3-5-6-8(4-2)7-12-13(9,10)11/h8H,3-7H2,1-2H3,(H2,9,10,11)
InChI Key
LJKDOMVGKKPJBH-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
CDS003218-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Francisco Sánchez-Soberón et al.
Chemosphere, 209, 137-146 (2018-06-22)
In this pilot study three fractions of particulate matter (PM0.25, PM2.5-0.25, and PM10-2.5) were collected in three environments (classroom, home, and outdoors) in a village located nearby an industrial complex. Time-activity pattern of 20 students attending the classroom was obtained
Alba Maceira et al.
Chemosphere, 252, 126514-126514 (2020-03-23)
A multi-residue method based on gas chromatography-mass spectrometry combined with pressurised liquid extraction was developed to determine seven organophosphate esters (OPEs), six phthalate esters (PAEs), four benzotriazoles (BTRs), five benzothiazoles (BTHs) and four benzenesulfonamides (BSAs) in particulate matter samples from
Antonio Calvo-López et al.
Analytica chimica acta, 995, 77-84 (2017-11-12)
The construction and evaluation of a Cyclic Olefin Copolymer (COC)-based continuous flow potentiometric microanalyzer to simultaneously monitor potassium, chloride and nitrate ions in samples from an on-board water recycling process expected to be installed in future manned space missions is