Merck
93299
Supelco
トリス(2-エチルヘキシル) ホスファート
Selectophore, ≥99.0%
別名:
トリオクチル ホスファート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O]3P(O)
CAS番号:
分子量:
434.63
Beilstein:
1715839
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥99.0% (GC)
≥99.0%
グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
蒸気圧
2.1 mmHg ( 20 °C)
製品種目
Selectophore
アッセイ
≥99.0% (GC)
≥99.0%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.443
n20/D 1.444 (lit.)
bp
215 °C/4 mmHg (lit.)
密度
0.92 g/mL at 20 °C (lit.)
適合性
corresponds to standard for filter test
SMILES記法
CCCCC(CC)COP(=O)(OCC(CC)CCCC)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H51O4P/c1-7-13-16-22(10-4)19-26-29(25,27-20-23(11-5)17-14-8-2)28-21-24(12-6)18-15-9-3/h22-24H,7-21H2,1-6H3
InChI Key
GTVWRXDRKAHEAD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
更なる情報は、 Sensor Applications portal をご覧ください。
アプリケーション
Plasticizer for solvent polymeric membrane electrodes.
Tris(2-ethylhexyl) phosphate may be used as an extractant in the extraction of scandium(III) and yttrium(III) from salicylate media.
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
338.0 °F
引火点(℃)
170 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
93299-25ML:
93299-BULK:
93299-VAR:
93299-1ML:
93299-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Separation of scandium (III) and yttrium (III) by tris (2-ethylhexyl) phosphate (TEHP).
Chhatre HM and Shinde MV
Talanta, 47(2), 413-419 (1998)
Michihiro Kamijima et al.
[Nihon koshu eisei zasshi] Japanese journal of public health, 52(12), 1021-1031 (2006-02-07)
2-Ethyl-1-hexanol (2E1H) is a volatile organic compound (VOC) which seldom attracts attention in Japan. This study aimed at clarifying changes in its concentration over time, emission sources, and students' symptoms in classrooms of a university building where indoor air was
M B Gholivand et al.
Analytica chimica acta, 584(2), 302-307 (2007-03-28)
A novel potentiometric zirconium--PVC matrix membrane sensor incorporating bis(diphenylphosphino) ferrocene as an electroactive material and tris(2-ethylhexyl)phosphate as solvent mediator is described. In mixed acetate buffer solution of pH 4.8, the sensor displays a rapid and linear response for zirconium ion
W M Kluwe
Environmental health perspectives, 65, 271-278 (1986-03-01)
Chronic toxicity and carcinogenicity studies of several phthalic acid esters (PAEs) and compounds containing a 2-ethylhexyl moiety were conducted in Fischer 344 rats and B6C3F1 (hybrid) mice. The compounds studied were phthalic anhydride, di(2-ethylhexyl) phthalate, butyl benzyl phthalate, diallyl phthalate
Y Liu et al.
Solid state nuclear magnetic resonance, 2(6), 289-306 (1993-12-01)
31P Hahn spin echo line shape and proton line shape experiments are reported on bisphenol A polycarbonate (BPAPC)-tris(2-ethylehexyl)phosphate (TOP) systems to study the concentration and temperature dependence of the local dynamics. In an earlier 31P line shape study a lattice