形状
powder and chunks
品質水準
反応適合性
core: titanium
reagent type: catalyst
密度
2.798 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
F[Ti](F)(F)F
InChI
1S/4FH.Ti/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI Key
XROWMBWRMNHXMF-UHFFFAOYSA-J
アプリケーション
- アルデヒドのジェミナルジアセタートの化学選択的合成および脱保護
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
333239-VAR:
333239-BULK:
333239-100G:4548173937656
333239-10G:4548173937663
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
二酸化チタン(TiO2)は、光スイッチング可能な表面濡れ性や高い光触媒活性、双安定性を示す電気抵抗特性、および高い電子ドリフト移動度などの興味深い特性を示す重要なn型半導体材料です。
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.