204749
ヘキサフルオロチタン酸アンモニウム
99.99% trace metals basis
別名:
Ammonium fluotitanate, Ammonium titanium fluoride, Diammonium hexafluorotitaniumdiuide
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: titanium
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
溶解性
H2O: slightly soluble(lit.)
SMILES記法
[H][N+]([H])([H])[H].[H][N+]([H])([H])[H].F[Ti--](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.2H3N.Ti/h6*1H;2*1H3;/q;;;;;;;;+4/p-4
InChI Key
NMGYKLMMQCTUGI-UHFFFAOYSA-J
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
204749-250G:
204749-VAR:
204749-BULK:
204749-5KG:
204749-10G:
204749-50G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)