Merck
457183
Sigma-Aldrich
ヘキサフルオロスズ酸アンモニウム
≥99.99% trace metals basis
別名:
Diammonium hexafluorostannate, Diammonium tin hexafluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)2SnF6
CAS番号:
分子量:
266.76
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
形状
crystalline
反応適合性
reagent type: catalyst
core: tin
不純物
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES記法
[NH4+].[NH4+].F[Sn--](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.2H3N.Sn/h6*1H;2*1H3;/q;;;;;;;;+4/p-4
InChI Key
UWWCEQYTGCAXHS-UHFFFAOYSA-J
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
457183-25G:4548173154046
457183-5G:4548173154053
457183-BULK:
457183-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zeng Chen et al.
Nanoscale research letters, 11(1), 295-295 (2016-06-15)
SnO2 nanosheet-structured films were prepared on a fluorine-doped tin oxide (FTO) substrate using ZnO nanosheet as template. The as-prepared SnO2 nanosheets contained plenty of nano-voids and were generally vertical to the substrate. TiO2 nanoparticles were homogeneously deposited into the intervals