Merck
333476
Sigma-Aldrich
フッ化スズ(IV)
別名:
四フッ化スズ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SnF4
CAS番号:
分子量:
194.70
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
品質水準
反応適合性
core: tin
reagent type: catalyst
SMILES記法
F[Sn](F)(F)F
InChI
1S/4FH.Sn/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI Key
YUOWTJMRMWQJDA-UHFFFAOYSA-J
関連するカテゴリー
アプリケーション
虫歯予防のために練り歯磨きに用います。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
333476-VAR:
333476-10G:4548173136240
333476-BULK:
333476-2G:4548173136257
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Jian Qiu et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 6(1), 1800793-1800793 (2019-01-16)
Low-dimensional Ruddlesden-Popper (LDRP) lead-free perovskite has great potential due to its improved stability and oriented crystal growth, which is mainly attributed to the effective control of crystallization kinetics. However, the crystallization kinetics of LDRP lead-free perovskite films are highly limited
Shin Hum Cho et al.
The Journal of chemical physics, 152(1), 014709-014709 (2020-01-10)
A synthetic challenge in faceted metal oxide nanocrystals (NCs) is realizing tunable localized surface plasmon resonance (LSPR) near-field response in the infrared (IR). Cube-shaped nanoparticles of noble metals exhibit LSPR spectral tunability limited to visible spectral range. Here, we describe
Edoardo Ruggeri et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 31(51), e1905247-e1905247 (2019-11-12)
Halide perovskites are emerging as valid alternatives to conventional photovoltaic active materials owing to their low cost and high device performances. This material family also shows exceptional tunability of properties by varying chemical components, crystal structure, and dimensionality, providing a