Merck
495379
Sigma-Aldrich
チタン(IV)オキシスルファート 溶液
~15 wt. % in dilute sulfuric acid, 99.99% trace metals basis
別名:
チタンオキシスルファート, 硫酸チタニル(TiO(SO4)), 酸化チタン硫酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
TiOSO4
CAS番号:
分子量:
159.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
liquid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: titanium
濃度
~15 wt. % in dilute sulfuric acid
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
>100 °C
密度
1.361 g/mL at 25 °C
SMILES記法
O[Ti+3].O[Ti+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.2H2O.2Ti/c3*1-5(2,3)4;;;;/h3*(H2,1,2,3,4);2*1H2;;/q;;;;;2*+4/p-8
InChI Key
GEXADUANBMINSZ-UHFFFAOYSA-F
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Characterization and properties of titanium (IV) oxide, synthesized by different routes:異なるpH値で酸化チタン溶液を調製するためのゾル-ゲル法における前駆体としてのチタン(IV)オキシスルファートの使用について議論しています(Dontsova & Kutuzova, 2021)。
  • Thermodynamic modeling of sulfate-acid and sulfate-fluoride leaching of titanium:硫酸溶液中のルチルからの主生成物としての硫酸チタン(IV)およびチタン(IV)オキシスルファートの生成を分析しています(Dubenko et al., 2020)。
  • Formation of TiO2 particles during thermal decomposition of Ti (NO3) 4, TiOF2 and TiOSO4:酸溶液中のチタンオキシ硫化物の熱分解によるTiO2粒子の形成について調査しています(Sofronov et al., 2020)。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
495379-1L:4548173291116
495379-250ML:4548173291123
495379-VAR:
495379-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)