Merck
92698
Sigma-Aldrich
エチレンジアミン-N,N'-二コハク酸塩 三ナトリウム塩 溶液
~35% in H2O
別名:
N,N'-エチレンジ-(アスパラギン酸) 三ナトリウム塩, EDDS-Na3, エチレンジアミン三ナトリウム-N,N'-二コハク酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13N2Na3O8
分子量:
358.19
Beilstein:
8177837
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
濃度
~35% in H2O
官能基
amine
carboxylic acid
SMILES記法
OC(CC(C(O)=O)NCCNC(C(O)=O)CC(O)=O)=O.C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
エチレンジアミン-N,N′-ジコハク酸三ナトリウム塩(EDDS)は、錯化剤として使用されるアミノポリカルボン酸(APCA)です。EDDSは、金属イオンと安定な水溶性錯体を形成します。EDDSは、EDTAに比べキレート化特性が優れています。生態系に負担をかけない特性を有し、生分解性が高いことから、フラッシング剤としても使用できます。
アプリケーション
EDDS(キレート剤)は、天然モンモリロナイト(NM)と共に、17β-エストラジオール(E2)の光化学的分解プロセスに使用できます。EDDS-NM複合体は、廃水処理用の効率的な光触媒系としても使用できます。汚染された農地土壌中のCuイオンおよびZnイオンは、EDDSを使用するとCu錯体およびZn錯体が形成され、除去できます。
エチレンジアミン-N,N′-ジコハク酸三ナトリウム溶液は、制御された不足灌漑(CDI)条件下におけるEucalyptus camaldulensisへの影響を調べる研究においてキレートとして使用されています。
強力で、容易に生分解されるキレート剤
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
92698-BULK:
92698-100ML:
92698-1L:
92698-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jing Li et al.
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 11(12), 1880-1885 (2012-08-30)
In this work, the photochemical degradation process of 17β-estradiol (E2) in a suspension of natural montmorillonite (NM) has been studied. The addition of the iron complexing agent ethylenediamine-N,N'-disuccinic acid (EDDS) to the suspension was investigated and compared with the system
Chelant-enhanced heavy metal uptake by Eucalyptus trees under controlled deficit irrigation.
Fine P, et al.
The Science of the Total Environment, 493, 995-1005 (2014)
Marco Race et al.
International journal of environmental research and public health, 15(3) (2018-03-23)
This paper presents the results of an experimental study aimed at investigating the effect of operative parameters on the efficiency of a soil flushing process, conducted on real contaminated soil containing high amounts of Cu and Zn. Soil flushing tests
Daniel R McDougall et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 228, 105645-105645 (2020-10-04)
The toxicity of heavy metals commonly impacts the survival of crustacean and bivalve larvae in hatchery culture, and this has led to the widespread use of EDTA to decrease this toxicity. Since EDTA has a very poor biodegradability leading to