由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98% (titration)
フォーム
powder
mp
219-220 °C (lit.)
溶解性
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
room temp
SMILES記法
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H23N3O10/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27)
InChI Key
QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
392.0 °F - closed cup
引火点(℃)
200 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
D1133-VAR:
D1133-RSAMPLE:
D1133-5G:
D1133-BULK:
D1133-1KG:
D1133-250G:
D1133-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック