Merck
332046
Sigma-Aldrich
エチレンジアミン四酢酸二無水物
98%
別名:
4,4′-エチレンビス(2,6-モルホリンジオン), EDTA二無水物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12N2O6
CAS番号:
分子量:
256.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
190 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O=C1CN(CCN2CC(=O)OC(=O)C2)CC(=O)O1
InChI
1S/C10H12N2O6/c13-7-3-11(4-8(14)17-7)1-2-12-5-9(15)18-10(16)6-12/h1-6H2
InChI Key
POLIXZIAIMAECK-UHFFFAOYSA-N
詳細
エチレンジアミン四酢酸二無水物(EDTAD)は、エチレンジアミン四酢酸塩(EDTA)の分岐体であり、ヒドロキシル基およびアミノ基と反応できる2つの無水物基で構成されています。キレート剤として使用される生分解性化合物です。
アプリケーション
  • Electrospun cellulose acetate/activated carbon composite modified by EDTA:この研究では、水から染料を除去する効率的なシステムの作製におけるエチレンジアミン四酢酸二無水物の用途を探索しています。この修飾により、吸着性能が大幅に改善しています(Elmaghraby et al., 2023)。
  • Application of a new chitosan derivative for adsorption of copper (II) and oxyanions of chromium (VI):この研究では、廃水からの重金属および染料の除去を目標としたバイオ吸着剤のキトサンからの作製における修飾剤としてのエチレンジアミン四酢酸二無水物の使用について記述しています(Lucena de Sousa et al., 2024)。
  • Lignocellulosic biomass functionalized with EDTA dianhydride for removing Cu (II) and dye from wastewater:この論文では、排水処理プロセスにおいて銅および染料の吸着能力を向上させるため、エチレンジアミン四酢酸二無水物によるGundelia Tournefortiiの修飾について議論しています(Safardastgerdi et al., 2023)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
332046-BULK:
332046-10G:
332046-50G:
332046-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Novel amphoteric pH-sensitive hydrogels derived from ethylenediaminetetraacetic dianhydride, butanediamine and amino-terminated poly (ethylene glycol): Design, synthesis and swelling behavior
Luo Y, et al.
European Polymer Journal, 47(1), 40-47 (2011)
Synthesis and characterization of a novel versatile poly (amic acid) derived from ethylenediaminetetraacetic dianhydride
Padavan DT and Wan WK
Materials Chemistry and Physics, 124(1), 427-433 (2010)
Study on the adsorption of Ca2+, Cd2+ and Pb2+ by magnetic Fe3O4 yeast treated with EDTA dianhydride
Xu M, et al.
Chemical Engineering Journal, 168(2), 737-745 (2011)