Merck
463310
Sigma-Aldrich
3,3′,4,4′-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物
97%
別名:
s-BPDA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H6O6
CAS番号:
分子量:
294.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
mp
299-305 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1OC(=O)c2cc(ccc12)-c3ccc4C(=O)OC(=O)c4c3
InChI
1S/C16H6O6/c17-13-9-3-1-7(5-11(9)15(19)21-13)8-2-4-10-12(6-8)16(20)22-14(10)18/h1-6H
InChI Key
WKDNYTOXBCRNPV-UHFFFAOYSA-N
詳細
3,3′,4,4′-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物(s-BPDA)は、アミン基と反応性エンドキャップとの距離が長いジアミン含有剛性対称ポリアミドです。
アプリケーション
s-BPDAは、高分子量芳香族ポリアミド繊維の合成に使用できます。また、ハイブリッドナノコンポジットフィルムの生成にも使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
463310-BULK:
463310-VAR:
463310-25G:
463310-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
High performance aromatic polyimide fibers, 3. A polyimide synthesized from 3, 3?, 4, 4?-biphenyltetracarboxylic dianhydride and 2, 2?-dimethyl-4, 4?-diaminobiphenyl
Eashoo M, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 195(6), 2207-2225 (1994)
Microstructure and properties of 3, 3?, 4, 4?-biphenyltetracarboxylic dianhydride (BPDA)-p-phenylene diamine (PDA) polyimide/poly (vinylsilsesquioxane) hybrid nanocomposite films
Wahab MA, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 42(20), 5189-5199 (2004)
High thermal stable thermoplastic-thermosetting polyimide film by use of asymmetric dianhydride (a-BPDA)
Sasaki T, et al.
Polymer, 46(18), 6968-6975 (2005)
Mengjie Zhang et al.
Journal of colloid and interface science, 547, 136-144 (2019-04-06)
The aim of this study is to prepare a fibrous membrane scaffold that possesses a frogspawn structure for high-efficiency oil-water separation. Polyamic acid was first electrospun onto a rotating wheel-collector to obtain the fibrous membrane. Subsequently, post-processing by immersion in