Merck
431184
Sigma-Aldrich
ポリ(3,3′,4,4′-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物-co-1,4-フェニレンジアミン)、アミド酸 溶液
9.5-11.5 wt. % in 1-methyl-2-pyrrolidinone, electronic grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
グレード
electronic grade
品質水準
精製方法
filtration through 1.0μm medium
濃度
9.5-11.5 wt. % in 1-methyl-2-pyrrolidinone
不純物
≤10 ppm total metals
屈折率
n20/D 1.497
粘度
25-30 poise(25 °C, Brookfield)(lit.)
bp
202 °C
転移温度
Tg >400 °C (imide)
密度
1.07 g/mL at 25 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 ppm
保管温度
−20°C
アプリケーション
半導体材料。薄いフィルムの誘電体、高密度相互接続系統、マルチチップモジュ-ル用です。
特徴および利点
金属含有量を調整した高純度物質です。ポリイミドは熱、機械、電気特性が優れています。
その他情報
品質保持のため、-18℃で保管してください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
431184-10G:4548173988665
431184-VAR:
431184-1G:
431184-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)