Merck
575771
Sigma-Aldrich
ポリ(ピロメリト酸二無水物-co-4,4′-オキシジアニリン)、アミド酸 溶液
12.0 wt. %±0.5 wt. % (80% NMP/20% xylene)
別名:
Pyre-M.L.®RK-692, ポリアミド酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C12H12N2O .C10H2O6)x
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
viscous liquid
品質水準
濃度
12.0 wt. %±0.5 wt. % (80% NMP/20% xylene)
屈折率
n20/D 1.5052
溶解性
H2O: miscible
密度
1.03 g/mL at 25 °C (relative)
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(ピロメリット酸無水物-co-4,4′-オキシジアニリン)、アミド酸溶液(PAA)は、300oCでポリイミドに変換します。FTIRスペクトルは、1650 cm-1でPAAカルボキシル基のカルボニル伸縮を示しています。イミド化処理後、1720 cm-1 のピークが大きくなっており、イミド基生成が示されました。
アプリケーション
ポリイミド被覆の前駆体として使用されます。
炭素中空糸膜調製の前駆体としても使用されます。
法的情報
Pyre-M.L. is a registered trademark of Industrial Summit Technologies Corp.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
84.2 °F - closed cup
引火点(℃)
29 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
575771-250ML:4548173171517
575771-1L:4548173171500
575771-4L:4548173270241
575771-BULK:
575771-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bendable integrated circuits on plastic substrates by use of printed ribbons of single crystalline silicon
Ahn JH
Applied Physics Letters, 90 (2007)
Ultrathin polymer membranes for high throughput CO2 capture
Spadaccini CM
Energy Procedia, 4, 731-736 (2011)
CO2/CH4 mixed gas separation using carbon hollow fiber membranes
Yoshimune M and Haraya K
Energy Procedia, 37, 1109-1116 (2013)
Junping Ju et al.
Journal of colloid and interface science, 404, 36-41 (2013-06-01)
The triblock copolymers with the majority phase comprising fluorinated polyimide and the minor phase consisting of poly (ε-caprolactone) (PCL) were synthesized through Diels-Alder reaction between PI-Maleimide and PCL-Furfuryl Amine. The chemical composition and structure of the copolymers were characterized by