Merck
575828
Sigma-Aldrich
ポリ(ピロメリト酸二無水物-co-4,4′-オキシジアニリン)、アミド酸 溶液
15.0 wt. %±5 wt. % in NMP/aromatic hydrocarbons (80%/20% solvent ratio)
別名:
ポリアミド酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C12H12N2O .C10H2O6)x
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
品質水準
濃度
15.0 wt. %±5 wt. % in NMP/aromatic hydrocarbons (80%/20% solvent ratio)
屈折率
n20/D 1.5120
粘度
50-70 poise
溶解性
H2O: 65-71 wt. %
密度
1.090 g/mL at 25 °C
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
物性
時間とともに粘性が低下する傾向がありますが、これは製品の使用に影響しません。
法的情報
Pyre-M.L. is a registered trademark of Industrial Summit Technologies Corp.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
138.2 °F - closed cup
引火点(℃)
59 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
575828-VAR:
575828-4L:
575828-BULK:
575828-1L:4548173958675
575828-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)