Merck
161330
Sigma-Aldrich
シクロブタン-1,2,3,4-テトラカルボン酸二無水物
≥94%
別名:
1,2,3,4-シクロブタンテトラカルボン酸 二無水物, シクロブタンテトラカルボン酸 二無水物, マレイン酸 無水物 環状ダイマー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H4O6
CAS番号:
分子量:
196.11
Beilstein:
1430553
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥94%
形状
solid
mp
>300 °C (lit.)
官能基
anhydride
ester
SMILES記法
O=C1OC(=O)C2C1C3C2C(=O)OC3=O
InChI
1S/C8H4O6/c9-5-1-2(6(10)13-5)4-3(1)7(11)14-8(4)12/h1-4H
InChI Key
YGYCECQIOXZODZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シクロブタン-1,2,3,4-テトラカルボン酸ジアンヒドリドはポリイミドフィルム、および液晶配向層を持つポリ(アミド酸)の合成に使用されました
以下の用途に用いる反応剤です。
  • 生物活性分子および薬理活性分子の合成
  • 高性能有機薄膜トランジスターに用いる光感受性ポリイミド材料の合成
  • 光デバイスに用いるポリイミドの選択的交差架橋
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
161330-1G:
161330-VAR:
161330-5G:
161330-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The synthesis and X-ray structure of 1, 2, 3, 4-cyclobutane tetracarboxylic dianhydride and the preparation of a new type of polyimide showing excellent transparency and heat resistance.
Suzuki H, et al.
Journal of Polymer Science: Part A, General Papers, 38(1), 108-116 (2000)
Synthesis and characterization of novel polyimides with 1-octadecyl side chains for liquid crystal alignment layers.
Lee YJ, et al.
Polymers For Advanced Technologies, 18(3), 226-234 (2007)
Mei Zhang et al.
Polymers, 12(7) (2020-07-16)
Transparent polyimides (PI) films with outstanding overall performance are attractive for next generation optoelectronic and microelectronic applications. Semi-alicyclic PIs derived from alicyclic dianhydrides and aromatic diamines have proved effective to prepare transparent PIs with high transmittance. To optimize the combined