グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
powder
SMILES記法
OC(=O)[C@@H]1C[C@@H]([C@@H]([C@@H]1C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O8/c10-6(11)2-1-3(7(12)13)5(9(16)17)4(2)8(14)15/h2-5H,1H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)(H,16,17)/t2-,3+,4-,5+
InChI Key
WOSVXXBNNCUXMT-VERZDPOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
C112100-VAR:
C112100-100G:
C112100-BULK:
C112100-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック