蒸気密度
4.88 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 32 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
1056 °F
expl. lim.
4.9 %
屈折率
n20/D 1.553 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
密度
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
phenyl
SMILES記法
ClC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 4-Methoxybenzophenone via acylation of anisole in the presence of cesium-substituted dodecatungstophosphoric acid (Cs2.5H0.5PW12O40) supported on K-10 clay.
- Benzoylamino acids via acylation of amino acids in the presence of diisopropylethylamine.
- p-, o-, m-Methylbenzophenones via benzoylation of toluene in the presence of Al-promoted sulfated zirconia catalysts.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
161.6 °F - closed cup
引火点(℃)
72 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B12695-BULK:
B12695-VAR:
B12695-4X4L:
B12695-20L-P2:
B12695-5L:
B12695-25ML:4548173947495
B12695-2L:
B12695-2.5L:
B12695-1L-CB:
B12695-4L:4548173947501
B12695-1L:4548173947488