Merck
446521
Sigma-Aldrich
Poly[N,N′-(1,3-phenylene)isophthalamide]
別名:
1,3-Benzenediamine-1,3-benzenedicarbonyl dichloride copolymer, 1,3-Benzenediamine-isophthalyl chloride copolymer, m -Diaminobenzene-isophthaloyl chloride copolymer, m -Phenylenediamine-isophthaloyl chloride copolymer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C14H14N2O2)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
mp
>371 °C (dec.) (lit.)
溶解性
DMF-LiCl: soluble
密度
1.38 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
c1ccccc1.NC(=O)c2cccc(c2)C(N)=O
InChI
1S/C8H8N2O2.C6H6/c9-7(11)5-2-1-3-6(4-5)8(10)12;1-2-4-6-5-3-1/h1-4H,(H2,9,11)(H2,10,12);1-6H
InChI Key
FTTVLDNWOCMNMX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Used in heat and flame protective clothing. Electrical insulating paper requiring high temperature stability.
物性
Does not melt.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
446521-VAR:
446521-BULK:
446521-100G:
446521-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)