Merck
432121
Sigma-Aldrich
フッ化イッテルビウム(III)
anhydrous, powder, 99.98% trace metals basis
別名:
Ytterbium trifluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
YbF3
CAS番号:
分子量:
230.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
99.98% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: ytterbium
不純物
≤250.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
密度
~8.20 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
F[Yb](F)F
InChI
1S/3FH.Yb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
XASAPYQVQBKMIN-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Employed in the preparation and study of fluorinated glasses.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
432121-10G:
432121-VAR:
432121-10G-PW:
432121-BULK:
432121-50G:
432121-50G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Svetlana N Pleskova et al.
Micron (Oxford, England : 1993), 90, 23-32 (2016-08-28)
Nanoparticles are increasingly being used for treatment and diagnostic purposes, but their effects on cells is not fully understood. Here, the interaction of fluorescent up-conversion nanoparticles (UpC-NPs) with neutrophils was investigated by imaging and measurement of membrane-cytosceletal elasticity by atomic
J. Mater. Sci., 31, 2981-2981 (1996)
Michele Vano et al.
American journal of dentistry, 22(6), 366-370 (2010-02-25)
To evaluate the effects of storage condition and duration on the resistance to fracture of different fiber post systems (and to morphologically assess the post structure before and after storage. Three types of fiber posts (DT Light Post, GC Post
Anders Lindberg et al.
Acta odontologica Scandinavica, 62(2), 97-101 (2004-06-17)
This in vitro study evaluated curing depths of a universal hybrid resin composite with two viscosities (Tetric Ceram and Tetric Flow) after curing with 6 different quartz tungsten halogen and light-emitting diode curing units. Irradiance (light intensity) of the curing
J Rud et al.
Journal of endodontics, 22(9), 477-480 (1996-09-01)
A retrograde root-end cover with a special resin composite (Retroplast) combined with the dentin bonding agent Gluma (Bayer AG) has been used since 1984 by the authors. Its content of silver, added to promote radiopacity, has been found to lower
資料
レアアース(希土類元素)は、世界中のほとんど全ての人々の生活に影響を及ぼしており、技術先進国の全ての人々と第三世界各国のほぼ全ての人々は、日常生活で希土類を利用しています。数例を挙げるだけでも、我々が車を運転したり(ガソリンは希土類触媒を用いて原油から精製され、触媒転化器は自動車排ガス中の汚染排気物を低減します)、テレビでニュースを見たり(テレビ画面の赤色と縁色)、コミュニケーションをとるために使用している電話やコンピュータ(スピーカーやディスクドライブの永久磁石)などがあります。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.