Merck
450847
Sigma-Aldrich
フッ化ジスプロシウム(III)
anhydrous, powder, ≥99.98% trace rare earth metals basis
別名:
Dysprosium fluoride, Dysprosium trifluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
DyF3
CAS番号:
分子量:
219.50
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
≥99.98% trace rare earth metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: dysprosium
不純物
<100 ppm water
SMILES記法
F[Dy](F)F
InChI
1S/Dy.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI Key
FWQVINSGEXZQHB-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
450847-5G:
450847-VAR:
450847-25G:
450847-BULK:
450847-25G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
レアアース(希土類元素)は、世界中のほとんど全ての人々の生活に影響を及ぼしており、技術先進国の全ての人々と第三世界各国のほぼ全ての人々は、日常生活で希土類を利用しています。数例を挙げるだけでも、我々が車を運転したり(ガソリンは希土類触媒を用いて原油から精製され、触媒転化器は自動車排ガス中の汚染排気物を低減します)、テレビでニュースを見たり(テレビ画面の赤色と縁色)、コミュニケーションをとるために使用している電話やコンピュータ(スピーカーやディスクドライブの永久磁石)などがあります。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.