グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: cerium
不純物
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
密度
6.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
F[Ce](F)F
InChI
1S/Ce.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI Key
QCCDYNYSHILRDG-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
229555-2G-PW:
229555-50G:
229555-BULK:
229555-VAR:
229555-10G-PW:
229555-10G:
229555-2G:
229555-50G-PW:
229555-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
レアアース(希土類元素)は、世界中のほとんど全ての人々の生活に影響を及ぼしており、技術先進国の全ての人々と第三世界各国のほぼ全ての人々は、日常生活で希土類を利用しています。数例を挙げるだけでも、我々が車を運転したり(ガソリンは希土類触媒を用いて原油から精製され、触媒転化器は自動車排ガス中の汚染排気物を低減します)、テレビでニュースを見たり(テレビ画面の赤色と縁色)、コミュニケーションをとるために使用している電話やコンピュータ(スピーカーやディスクドライブの永久磁石)などがあります。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.