Merck
449954
Sigma-Aldrich
フッ化ネオジム(III)
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
別名:
Neodymium fluoride, Neodymium trifluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NdF3
CAS番号:
分子量:
201.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: neodymium
不純物
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
bp
2300 °C (lit.)
密度
6.65 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
F[Nd](F)F
InChI
1S/3FH.Nd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
XRADHEAKQRNYQQ-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Used extensively in the preparation and study of fluorinated glasses.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
449954-10G-PW:
449954-10G:
449954-BULK:
449954-50G:
449954-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
J. Alloy Compounds, 232, 53-53 (1996)
Z S Žunic et al.
Radiation protection dosimetry, 184(3-4), 319-323 (2019-04-30)
Urine, hair and nail samples were collected from a population of both sex aged from 40 to 87 years in Niška Banja (227 km south of Belgrade, Serbia) with a high level of natural radioactivity (HLNRA). To assess and monitor
Journal of Materials Science Letters, 15, 1854-1854 (1996)
Journal of Non-Crystalline Solids, 204, 178-178 (1996)
Journal of Applied Physiology, 79, 3477-3477 (1996)
資料
レアアース(希土類元素)は、世界中のほとんど全ての人々の生活に影響を及ぼしており、技術先進国の全ての人々と第三世界各国のほぼ全ての人々は、日常生活で希土類を利用しています。数例を挙げるだけでも、我々が車を運転したり(ガソリンは希土類触媒を用いて原油から精製され、触媒転化器は自動車排ガス中の汚染排気物を低減します)、テレビでニュースを見たり(テレビ画面の赤色と縁色)、コミュニケーションをとるために使用している電話やコンピュータ(スピーカーやディスクドライブの永久磁石)などがあります。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.