Merck
769525
Sigma-Aldrich
フッ化イットリウム(III)
granular, ≤1 mm
別名:
Yttrium(III) fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
YF3
CAS番号:
分子量:
145.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
フォーム:
granular
フォーム
granular
品質水準
不純物
≤0.1% PBB (polybrominated biphenyls)
≤0.1% PBDE (polybrominated diphenyl ethers)
≤0.2% O (Oxygen)
粒径
≤1 mm
<1 mm, coeff var ≥90%
密度
4.01 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Cd: ≤0.01%
Co: ≤0.001%
Cr: ≤0.001%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
Hg: ≤0.1%
Mn: ≤0.001%
Pb: ≤0.1%
SMILES記法
F[Y](F)F
InChI
1S/3FH.Y/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Fluorides of rare earths find applications in anti-reflective coatings. They are also used in synthesis of luminescent bio-imaging probes.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
769525-BULK:
769525-VAR:
769525-25G:4548174012260
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chemical processing for inorganic fluoride and oxyfluoride materials having optical functions
Fujihara, S. and Tokumo, K.
Journal of Fluorine Chemistry, 130(12), 1106-1110 (2009)
Dual-Modality in Vivo Imaging Using Rare-Earth Nanocrystals With Near-Infrared to Near-Infrared (NIR-to-NIR) Upconversion Luminescence and Magnetic Resonance Properties
Zhou, J., et al.
Biomaterials, 31(12), 3287-3295 (2010)