Merck
409359
Sigma-Aldrich
塩化スカンジウム(III)
anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
別名:
トリクロロスカンジウム, 塩化スカンジウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ScCl3
CAS番号:
分子量:
151.31
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.9% trace metals basis
グレード:
anhydrous
フォーム:
powder
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: scandium
不純物
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
960 °C (lit.)
密度
2.39 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Sc](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Sc/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
DVMZCYSFPFUKKE-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化スカンジウム(III)(ScCl3)は、酸化スカンジウムを酸性溶液に溶解後、蒸発乾固することで得られるハロゲン化スカンジウムです。
アプリケーション
ScCl3は、ボールミルで混合することで、四水素化ホウ素スカンジウム陰イオン錯体のリチウム塩(LiSc(BH4)4)を調製する際に使用できます。LiSc(BH44は水素貯蔵材として使用できます。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
409359-1G-PW:
409359-5G-PW:
409359-1G:
409359-VAR:
409359-250MG:
409359-BULK:
409359-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
LiSc (BH4) 4 as a hydrogen storage material: multinuclear high-Resolution solid-state NMR and first-Principles Density functional Theory Studies
Kim C, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 113(22), 9956-9968 (2009)
Preparation and mechanism of formation of anhydrous scandium (III) chloride and bromide
Stotz RW and Melson GA
Inorganic Chemistry, 11(7), 1720-1721 (1972)
資料
レアアース(希土類元素)は、世界中のほとんど全ての人々の生活に影響を及ぼしており、技術先進国の全ての人々と第三世界各国のほぼ全ての人々は、日常生活で希土類を利用しています。数例を挙げるだけでも、我々が車を運転したり(ガソリンは希土類触媒を用いて原油から精製され、触媒転化器は自動車排ガス中の汚染排気物を低減します)、テレビでニュースを見たり(テレビ画面の赤色と縁色)、コミュニケーションをとるために使用している電話やコンピュータ(スピーカーやディスクドライブの永久磁石)などがあります。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.