Merck
325902
Sigma-Aldrich
硝酸スカンジウム(III) 水和物
99.9% trace metals basis
別名:
Scandium trinitrate hydrate, Scandium(3+) trinitrate hydrate, Trinitric acid scandium salt hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Sc(NO3)3·xH2O
CAS番号:
分子量:
230.97 (anhydrous basis)
EC Number:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
powder and chunks
組成
Degree of hydration, ~4
不純物
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES記法
CO[N+]([O-])=O.CO[N+]([O-])=O.CO[N+]([O-])=O.[H]O[H].[Sc]
InChI
1S/3CH3NO3.H2O.Sc/c3*1-5-2(3)4;;/h3*1H3;1H2;
InChI Key
QXEUKQIDJOLTAC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
硝酸スカンジウム(III)水和物は、以下の前駆体として使用できます。
  • 静電スプレー堆積技術による緻密で亀裂のないスカンジウム安定化ジルコニア(ScSZ)薄膜の製造。
  • 発光電界効果トランジスタ(LEFET)の電子輸送層として機能するスカンジウムを取り込んだ酸化インジウム半導体の調製。
ピクトグラム
Flame over circle
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Ox. Sol. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
325902-5G:
325902-VAR:
325902-BULK:
325902-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)