Merck
439649
Sigma-Aldrich
塩化ツリウム(III)
anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
別名:
ツリウム トリクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
TmCl3
CAS番号:
分子量:
275.29
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
core: thulium
reagent type: catalyst
SMILES記法
Cl[Tm](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Tm/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
ILOTUXNTERMOJL-UHFFFAOYSA-K
関連するカテゴリー
詳細
Thulium (III) chloride is an inorganic compound that can be used as a precursor in the synthesis of various thulium-containing compounds.
アプリケーション
Thulium(III) chloride can be used as a precursor for the synthesis of thulium-doped LaF3 nanoparticles.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
439649-5G-PW:
439649-5G:
439649-1G:
439649-VAR:
439649-1G-PW:
439649-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thulium doped LaF 3 for nanothermometry operating over 1000 nm
Ximendes EC, et al.
Nanoscale, 11(18), 8864-8869 (2019)
Enhanced Visible/NIR driven catalytic activity in presence of neodymium (Nd3+), for Yb3+ and Tm3+ doped NaYF4 nanoparticles
Singh S, et al.
Journal of Environmental Chemical Engineering, 9(5), 105813-105813 (2021)
M Meignan et al.
Physics in medicine and biology, 29(8), 927-937 (1984-08-01)
Analytical ion microscopy, a method of surface microanalysis, is applied to the detection of trace elements in the lung. With this method it is possible to obtain images of the distribution of any element in lung tissue sections with a
Hai Huang et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(19), e2000708-e2000708 (2020-04-21)
The development of luminescent materials with concurrent multimodal emissions is a great challenge to improve security and data storage density. Lanthanide-doped nanocrystals are particularly appropriate for such applications for their abundant intermediate energy states and distinguishable spectroscopic profiles. However, traditional
資料
レアアース(希土類元素)は、世界中のほとんど全ての人々の生活に影響を及ぼしており、技術先進国の全ての人々と第三世界各国のほぼ全ての人々は、日常生活で希土類を利用しています。数例を挙げるだけでも、我々が車を運転したり(ガソリンは希土類触媒を用いて原油から精製され、触媒転化器は自動車排ガス中の汚染排気物を低減します)、テレビでニュースを見たり(テレビ画面の赤色と縁色)、コミュニケーションをとるために使用している電話やコンピュータ(スピーカーやディスクドライブの永久磁石)などがあります。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.