Merck
1505506
USP
ペンテト酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
ジエチレントリアミン五酢酸, (カルボキシメチルイミノ)ビス(エチレンニトリロ)四酢酸, N,N-ビス(2-[ビス(カルボキシメチル)アミノ]エチル)グリシン, DETAPAC, DTPA, コンプレクソンV, ペンタ(カルボキシメチル)ジエチレントリアミン, ペンテト酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(HOOCCH2)2NCH2CH2]2NCH2COOH
CAS番号:
分子量:
393.35
Beilstein:
1810219
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
pentetic acid
メーカー/製品名
USP
mp
219-220 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H23N3O10/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27)
InChI Key
QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。本製品のSDSおよび製品リーフレットを含むサポートに提供されている情報はすべて、発行薬局方の権限の下で制作・発行されています。
さらに詳しい情報およびサポートにつきましては発行薬局方のウェブサイトをご覧ください。
アプリケーション
規定されたUSP公定書試験およびアッセイでの使用に適したペンテト酸USP標準品。
アナリシスノート
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  ​
その他情報
販売が制限されることがあります。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
392.0 °F - closed cup
引火点(℃)
200 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
1505506-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)