アッセイ
98%
フォーム
solid
官能基
amine
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN1CCN2CC(=O)O[Fe](OC(=O)C1)OC(=O)C2)CC([O-])=O
InChI
1S/C14H23N3O10.Fe.2Na.H2O/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27;;;;/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27);;;;1H2/q;+3;2*+1;/p-5
InChI Key
QPJPBTBEMHBPHZ-UHFFFAOYSA-I
アプリケーション
Diethylenetriaminepentaacetic acid iron(III) disodium salt hydrate may be used in chemical synthesis studies.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
274593-25G:
274593-VAR:
274593-5G:
274593-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック