Merck
03650
Sigma-Aldrich
エチレンジアミン四酢酸 鉄(III)ナトリウム塩 水和物
12-14% Fe basis
別名:
鉄(III)-ナトリウムエチレンジアミンテトラアセタート 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(OOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COO)2FeNa · xH2O
CAS番号:
分子量:
367.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
12-14% (Fe basis)
形状
powder or crystals
組成
Fe, 12-14%
反応適合性
reagent type: chelator
不純物
≤15.0% Loss on drying
溶解性
hot water: 0.5 g/10 mL, clear to slightly hazy (Yellow to Very Dark Yellow to Very Dark Brown)
SMILES記法
[Na+].[Fe+3].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Fe.Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;+3;+1/p-4
InChI Key
MKWYFZFMAMBPQK-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Ethylenediaminetetraacetic acid iron(III) sodium salt hydrate is used in large-volume stacking with electroosmotic flow pump (LVSEP) and in the remediation of contaminated groundwater.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
03650-1KG:
03650-VAR:
03650-50G:
03650-BULK:
03650-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Large?volume sample stacking for analysis of ethylenediaminetetraacetic acid by capillary electrophoresis.
Zhu Z, et al.
Electrophoresis, 23(17), 2880-2887 (2002)
Oxidative and reductive pathways in iron-ethylenediaminetetraacetic acid?activated persulfate systems.
Ahmad M, et al.
Journal of Environmental Engineering (New York, N.Y.), 138(4), 411-418 (2011)