Merck
359610
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, iron(III) sodium salt hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(O2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2)2]FeNa·xH2O
CAS番号:
分子量:
367.05 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
powder
品質水準
不純物
<4% sulfate
官能基
amine
SMILES記法
O.[Na+].[Fe+3].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Fe.Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;1H2/q;+3;+1;/p-4
InChI Key
QENAFDOIABJELJ-UHFFFAOYSA-J
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
359610-5G:
359610-250G:
359610-1KG:
359610-BULK:
359610-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)