Merck
221376
Sigma-Aldrich
硫酸亜鉛 七水和物
ACS reagent, 99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ZnSO4 · 7H2O
CAS番号:
分子量:
287.56
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
suitable for SM 5210
アッセイ
99%
99.0-103.0% (ACS specification)
形状
crystals or chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
core: zinc
不純物
≤0.01% insolubles
pH
4.4-6.0 (25 °C, 5%)
溶解性
water: soluble 965 g/L at 20 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.002%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Mn: ≤3 ppm
NH4+: ≤0.001%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.003%
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
InChI Key
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
硫酸亜鉛七水和物は、以下の調製に使用される場合があります:
  • レーザー融合実験や第二高調波発生(SHG)装置で役立つと考えられる半有機非線状の光学(NLO)材料である亜鉛トリス(チオ尿素)硫酸塩(ZTS)。
  • 触媒反応に使用するための、沈澱法による高純度酸化亜鉛ナノ構造。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
221376-1KG:4548173117980
221376-VAR:
221376-BULK:
221376-2.5KG:
221376-500G:4548173117997
221376-100G:4548173117973
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis, characterization and optical properties of zinc oxide nanoparticles.
Kumar SS, et al.
International Nano Letters, 3(1), 1-1 (2013)
Growth of zinc thiourea sulfate (ZTS) single crystals:: a potential semiorganic NLO material.
Ushasree PM, et al.
Journal of Crystal Growth, 197(1), 216-220 (1999)
Kathryn S Evans et al.
PLoS genetics, 16(11), e1008986-e1008986 (2020-11-12)
Zinc is an essential trace element that acts as a co-factor for many enzymes and transcription factors required for cellular growth and development. Altering intracellular zinc levels can produce dramatic effects ranging from cell proliferation to cell death. To avoid
J F Nijsen et al.
Biomaterials, 22(22), 3073-3081 (2001-09-29)
Holmium-loaded PLLA microspheres are useful systems in radioembolization therapy of liver metastases because of their low density, biodegradability and favourable radiation characteristics. Neutron activated Ho-loaded microspheres showed a surprisingly low release of the relatively small holmium complex. In this paper
Nucleation Kinetics, Growth and Characterization Studies of a Diamagnetic Crystal-Zinc Sulphate Heptahydrate (ZSHH).
Kanagadurai R, et al.
Journal of Chemistry, 6(3), 871-879 (2009)
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.