Merck
PHR2917
Supelco
硫酸亜鉛 一水和物
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
Zinc sulfate monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ZnSO4 · H2O
CAS番号:
分子量:
179.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1724769
詳細
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
APIファミリー
zinc sulfate
形状
solid
包装
pkg of 1 g
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);1H2;/q;;+2/p-2
InChI Key
RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR2917-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)