Merck
21053
Sigma-Aldrich
リン酸カルシウム, 一塩基酸 一水和物
purum p.a., ≥80% (KT)
別名:
ビス(リン酸二水素)カルシウム 一水和物, リン酸二水素カルシウム 一水和物, 第一級カルシウムホスファート 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ca(H2PO4)2 · H2O
CAS番号:
分子量:
252.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
purum p.a.
品質水準
アッセイ
≥80% (KT)
形状
powder or crystals
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
微量陽イオン
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: 100 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: 500 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
O.[Ca++].OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Ca.2H3O4P.H2O/c;2*1-5(2,3)4;/h;2*(H3,1,2,3,4);1H2/q+2;;;/p-2
InChI Key
ZBZJARSYCHAEND-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Calcium phosphate monobasic monohydrate is mainly used in the manufacture of fertilizers and as an acidulant in food industry. Aqueous solution of calcium phosphate monobasic monohydrate (MCPM) mixed with α-tertiary calcium phosphate forms dicalcium phosphate dihydrate cement. It is also used in composing brushite cement.
アプリケーション
Calcium phosphate monobasic monohydrate may be used in the preparation of calcium polyphosphate (CPP) powders.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
21053-100G:
21053-500G:
21053-VAR:
21053-BULK:
21053-1KG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Calcium phosphates in pharmaceutical tableting.
Schmidt PC and Herzog R.
Pharmacy World & Science : PWS, 15(3), 116-122 (1993)
Porous calcium polyphosphate scaffolds for bone substitute applications-in vitro characterization.
Pilliar RM, et al.
Biomaterials, 22(9), 963-972 (2001)
Effective formulations for the preparation of calcium phosphate bone cements.
Driessens FCM, et al.
Journal of Materials Science. Materials in Medicine, 5(3), 164-170 (1994)
The Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals
Royal Society of Chemistry null
Dan Meng et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 47, 266-272 (2014-12-11)
Calcium phosphate cements (CPCs) have been widely used as bone graft substitutes. However, the undesirable osteoinductivity and slow degradability of CPCs greatly hamper their clinical application. The aim of this study was to synthesize a type of injectable, bioactive cement.