Merck
322431
Sigma-Aldrich
ピロリン酸カリウム
97%
別名:
二リン酸カリウム 四塩基性, 二リン酸四カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K4P2O7
CAS番号:
分子量:
330.34
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
1300 °C (lit.)
SMILES記法
[K+].[K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/4K.H4O7P2/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q4*+1;/p-4
InChI Key
RYCLIXPGLDDLTM-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ピロリン酸カリウム(K4P2O7)は、水溶性の緩衝剤およびキレート剤です。イオン性分散剤として使用でき、低粘性溶液を形成します。一般に食品添加剤として使用される生体適合性の非毒性化合物です。
アプリケーション
K4P2O7は電解液の調製に使用でき、この電解液はリチウムイオン電池および銅ナノワイヤアレイの製作に使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
322431-25G:
322431-BULK:
322431-VAR:
322431-500G:
322431-2.5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
High clay content nanocomposite hydrogels with surprising mechanical strength and interesting deswelling kinetics
Liu Y, et al.
Polymer, 47(1), 1-5 (2006)
Copper nanowire arrays surface wettability control using atomic layer deposition of TiO 2
Abdulagatov AI, et al.
Russian Journal of Applied Chemistry, 89(8), 1265-1273 (2016)
Stable high areal capacity lithium-ion battery anodes based on three-dimensional Ni-Sn nanowire networks
Tian M, et al.
Journal of Power Sources, 211(32), 46-51 (2012)
Electrochemical exfoliation of graphite to produce graphene using tetrasodium pyrophosphate
Kumar MKP, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(32), 24846-24852 (2015)
Development of a base set of toxicity tests using ultrafine TiO2 particles as a component of nanoparticle risk management
Warheit DB, et al.
Toxicology Letters, 171(3), 99-110 (2007)