Merck
A9770
Sigma-Aldrich
アルデヒドデヒドロゲナーゼ, カリウム活性化 酵母由来
lyophilized powder, ≥10 units/mg protein
別名:
ALDH, CoA非依存性アルデヒドデヒドロゲナーゼ, m-メチルベンズアルデヒドデヒドロゲナーゼ, アルデヒド:NAD[P]+オキシドレダクターゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
yeast
品質水準
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥10 units/mg protein
保管条件
(Tightly closed. Dry)
white
UniProtアクセッション番号
その他の活性
NADH oxidase ≤0.01%
NADPH oxidase ≤0.01%
alcohol dehydrogenase ≤0.01%
lactic dehydrogenase ≤0.01%
保管温度
2-8°C
詳細
酵母由来のアルデヒドデヒドロゲナーゼは、広範囲の基質の酸化を触媒するために使用されています。これらの基質には、アセトアルデヒド、ホルムアルデヒド、プロピオンアルデヒド、n-ブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、n-バレルアルデヒド、カプロアルデヒド、ベンズアルデヒド、グリコアルデヒド、D-グリセルアルデヒド、マロン酸セミアルデヒド、コハク酸アルデヒドが含まれます。酵母由来のアルデヒドデヒドロゲナーゼは、エタノールおよびイソブタノールの産生の研究に使用されています。Sigma-Aldrichのアルデヒドデヒドロゲナーゼは、アルコールデヒドロゲナーゼと併用し、カンジダ(Candida albicans)の解糖代謝およびイオン輸送の特性解析で、エタノール産生の測定に使用されています。
ヒトのアルデヒドデヒドロゲナーゼ(ALDH)ファミリーには、19の遺伝子が含まれています。ALDHは、細胞の核、細胞質、ミトコンドリアおよび小胞体に局在しています。
研究分野は、細胞シグナル伝達です。
アプリケーション
カリウム活性化酵母由来アルデヒドデヒドロゲナーゼは、以下で使用されています。
  • 酵素固定化のため、またホルムアルデヒドからギ酸への酸化。
  • ヒドラゾンとの機能的関係の研究。
  • エタノール産生の測定
生物化学的/生理学的作用
アルデヒドデヒドロゲナーゼは、いくつかの異なるアイソフォームを持つ四量体です。アルデヒドデヒドロゲナーゼは、プロピル尿素、クロトンアルデヒド、n-イソシアン酸プロピル、シクロヘキシルイソシアナート、1-n-プロピル-1-[(4-クロロフェニル)スルホニル]-3-n-プロピル尿素、および1-メチル-1-[(4-クロロフェニル)スルホニル]-3-n-プロピル尿素によって阻害されます。0.01 Mピロリン酸緩衝液で試験した酵素は、アセトアルデヒドを担体としてpH 9.3付近で鋭い最適条件を示します。
アルデヒドデヒドロゲナーゼ(ALDH)は、非P450アルデヒド還元酵素系を調節します。これは、有毒なアルデヒドの影響から細胞を守ります。この遺伝子の変異は、シェーグレン‐ラルソン症候群、ラルソン症候群、II型高プロリン血症およびがんにつながります。ALDH-2は、心筋梗塞または心臓手術後が起因する心臓虚血を軽減します。アルデヒドデヒドロゲナーゼ(ALDH)は、免疫系の一部である制御性T細胞の機能に関与します。また、細胞の解毒やアミノ酸代謝にも関与し、紫外線(UV)による損傷から細胞を保護します。ALDHはレチノイン酸の生合成およびシグナル伝達で機能します。
単位の定義
1単位で、pH 8.0、25°Cにおいて1分間に1マイクロモルのアセトアルデヒドが酢酸に酸化されます。
物理的形状
リン酸カリウム塩を含有しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A9770-BULK:
A9770-100UN:
A9770-250UN:
A9770-VAR:
A9770-25UN:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Novel dehydrogenase catalyzes oxidative hydrolysis of carbon-nitrogen double bonds for hydrazone degradation
Itoh H, et al.
The Journal of biological chemistry, 283(9), 5790-5800 (2008)
Xiao-Jun Ji et al.
Applied microbiology and biotechnology, 85(6), 1751-1758 (2009-09-17)
Ethanol was a major byproduct of 2,3-butanediol (2,3-BD) fermentation by Klebsiella oxytoca ME-UD-3. In order to achieve a high efficiency of 2,3-BD production, K. oxytoca mutants deficient in ethanol formation were successfully constructed by replace the aldA gene coding for
M Brendel et al.
Genetics and molecular research : GMR, 9(1), 48-57 (2010-01-19)
Blocking aldehyde dehydrogenase with the drug disulfiram leads to an accumulation of intracellular acetaldehyde, which negatively affects the viability of the yeast Saccharomyces cerevisiae. Mutants of the yeast gene PSO2, which encodes a protein specific for repair of DNA interstrand
Christopher G Bazewicz et al.
Immunology, 156(1), 47-55 (2018-11-06)
The role of aldehyde dehydrogenase (ALDH) in carcinogenesis and resistance to cancer therapies is well known. Mounting evidence also suggests a potentially important role for ALDH in the induction and function of regulatory T (Treg) cells. Treg cells are important
Seung-Kyu Park et al.
Biomedical research (Tokyo, Japan), 30(5), 263-269 (2009-11-06)
Ethanol consumption disturbs the balance between the pro- and anti-oxidant systems of the organism, leading to oxidative stress. Electrolyzed-reduced water (ERW) is widely used by people in East Asia for drinking purposes because of its therapeutic properties including scavenging effect
資料
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.
セロトニン(5-ヒドロキシトリプタミン)は、主に次の3つの主要細胞種に存在することがわかっています - i) CNSおよび腸管筋層間神経叢のセロトニン作動性ニューロン、ii) 消化管粘膜の腸クロム親和性細胞、およびiii) 血小板。セロトニンの代謝は、主にミトコンドリア外膜酵素のモノアミンオキシダーゼ(MAO)によって行われ、MAOにはMAO-AとMAO-Bと呼ばれる2種類の分子サブタイプが存在します。