安全性情報
82884
Sigma-Aldrich
アルデヒドデヒドロゲナーゼ パン酵母由来
≥1 U/mg
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
フォーム
crystals
powder
solid
品質水準
比活性
≥1 U/mg
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヒトでは、アルデヒドデヒドロゲナーゼ(ALDH)のファミリーに19の遺伝子が含まれます。細胞の核、細胞質、ミトコンドリアおよび小胞体に局在しています。
アプリケーション
パン酵母由来のアルデヒドデヒドロゲナーゼは、血清試料中のニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NADH)濃度の変化を測定するTottmarの方法によって、アルデヒドデヒドロゲナーゼの活性測定に使用されています。 ピルビン酸デカルボキシラーゼ分析でも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
アルデヒドデヒドロゲナーゼは、アルデヒドのカルボン酸への酸化を触媒します。
アルデヒドデヒドロゲナーゼ(ALDH)は、P450以外でアルデヒド還元酵素系にかかわる重要な酵素の1つです。毒物による作用から細胞を保護します。 ALDHの発現は肺癌の重症度に伴って亢進することが知られています。 ALDHは、心筋梗塞または心臓手術後に生じる心虚血の範囲を軽減します。 この遺伝子の突然変異は、常染色体疾患の1つであるシェーグレン・ラルソン症候群を引き起こします。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
単位の定義
1 unitは、pH 8.0、25°C、1分間で、1 μmolのアセトアルデヒド(製品番号00070)を酢酸に酸化する酵素量に相当します。
その他情報
This product is a research grade enzyme. Research grade products are not intended for human or animal consumption. All of our products are research grade unless otherwise specified on the product detail page.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
82884-25MG-F:
82884-100MG-F:
82884-BULK-F:
82884-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
David W Crabb et al.
The Proceedings of the Nutrition Society, 63(1), 49-63 (2004-04-22)
Alcohol dehydrogenase (ADH) and mitochondrial aldehyde dehydrogenase (ALDH2) are responsible for metabolizing the bulk of ethanol consumed as part of the diet and their activities contribute to the rate of ethanol elimination from the blood. They are expressed at highest
Aldehyde dehydrogenase 1 is a tumor stem cell-associated marker in lung cancer
Jiang F, et al.
Molecular Cancer Research, 7(3), 330-338 (2009)
Effect of the mixture of Pueraria lobata and Sorbus commixta extract on the alcohol-induced hangover in rats
Hong SC, et al.
Natural Product Sciences, 21(2), 98-103 (2015)
Thiamine synthesis regulates the fermentation mechanisms in the fungus Aspergillus nidulans
Shimizu M, et al.
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 80(9), 1768-1775 (2016)
Jae-Young Cha et al.
Journal of microbiology and biotechnology, 21(8), 791-795 (2011-08-31)
Sea tangle, a kind of brown seaweed, was fermented with Lactobacillus brevis BJ-20. The gamma-aminobutyric acid (GABA) content in fermented sea tangle (FST) was 5.56% (w/w) and GABA in total free amino acid of FST was 49.5%. The effect of