Merck
P7275
Sigma-Aldrich
ピロリン酸試薬
spectrophotometric assay
別名:
Pyrophosphate detection reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
品質水準
フォーム
powder
使用法
 vial sufficient for ≤4 assays
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
本製品は、植物組織中のピロリン酸含有量測定に使用されています。また、ジャガイモSolanum tuberosum塊茎抽出物中のNADH酸化のモニタリングによるピロリン酸含有量の迅速で日常的なチェックに使用されています。
生物化学的/生理学的作用
このピロリン酸検出キットは、ピロリン酸産生をNADH消費と組み合わせています。
包装
使用説明書が同梱されています。
構成
組成濃度
イミダゾール× HCl、pH 7.4 45 mM
クエン酸5 mM
EDTA 0.10 mM
Mg2+、Mn2+、Co2+ 2 mM、0.2 mM、0.02 mM
β-NADH 0.8 mM
F-6-P 12 mM
ウシ血清アルブミン(BSA) 5 mg/mL
糖 安定剤5 mg/mL
PPi-PFK 0.5単位/mL
アルドラーゼ7.5単位/mL
GDH 5単位/mL
TPI 50単位/mL
品質
フルクト-ス-6-リン酸キナ-ゼ(ピロリン酸依存)、アルドラ-ゼ、トリオ-スリン酸イソメラ-ゼ、およびα-グリセロリン酸デヒドロゲナ-ゼを含む酵素システムを利用しています。
原理
ピロリン酸1 molの消費あたり2 molのNADHが酸化されてNAD+になります。この反応は340 nmで分光光度的にモニタリングします。
この試薬を使用して10~100 nmolのピロリン酸を検出することができます。
調製ノート
バイアル1本のリン酸試薬を水4.0 mLに溶解します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J A Kern et al.
Biotechnology progress, 13(6), 747-756 (1997-12-31)
Solution equilibrium analysis of in vitro RNA transcription has been applied to examine changes in pH, free magnesium concentration, and concentrations of all chemical ionization species as a transcription reaction proceeds. With this method, the progress of a transcription reaction
Andras Szollosi et al.
The Journal of general physiology, 137(6), 549-562 (2011-05-18)
Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) is a chloride channel belonging to the adenosine triphosphate (ATP)-binding cassette (ABC) superfamily. ABC proteins share a common molecular mechanism that couples ATP binding and hydrolysis at two nucleotide-binding domains (NBDs) to diverse functions.
Erick Strauss et al.
The Journal of biological chemistry, 277(50), 48205-48209 (2002-10-10)
Pantothenic acid (vitamin B(5)) is the natural precursor of coenzyme A (CoA), an essential cofactor in all organisms. The pantothenic acid antimetabolite N-pentylpantothenamide inhibits the growth of Escherichia coli with a minimum inhibitory concentration of 2 microm. In this study
A continuous spectrophotometric assay for argininosuccinate synthetase based on pyrophosphate formation.
W E O'Brien
Analytical biochemistry, 76(2), 423-430 (1976-12-01)
William Swinehart et al.
RNA (New York, N.Y.), 26(9), 1094-1103 (2020-05-10)
N6-threonylcarbamoyl adenosine (t6A) is a nucleoside modification found in all kingdoms of life at position 37 of tRNAs decoding ANN codons, which functions in part to restrict translation initiation to AUG and suppress frameshifting at tandem ANN codons. In Bacteria