Merck
333980
Sigma-Aldrich
チタン(IV)オキシスルファート - 硫酸 水和物
synthesis grade
別名:
Oxotitanium(2+) sulfate sulfuric acide hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
TiOSO4 · xH2SO4 · yH2O
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
品質水準
品質
synthesis grade
反応適合性
core: titanium
reagent type: catalyst
SMILES記法
O.O=[Ti++].OS(O)(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H2O4S.H2O.O.Ti/c2*1-5(2,3)4;;;/h2*(H2,1,2,3,4);1H2;;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
JVSDNJRFNOUECZ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Titanium(IV) oxysulfate - sulfuric acid hydrate was used in the preparation of mesoporous titania particles having anatase-type crystalline wall. It was also used as water-soluble precursor for the preparation of Nb-doped TiO2 nanoparticles by spray drying. It may be used in the synthesis of titanium mesostructure.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
333980-VAR:
333980-100G:4548174004951
333980-BULK:
333980-500G:4548174004968
333980-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
硫酸 ACS reagent, 95.0-98.0%
Sigma-Aldrich
258105
硫酸
硫酸 99.999%
Sigma-Aldrich
339741
硫酸
Preparation and formation mechanism of mesoporous titania particles having crystalline wall.
Shibata H, et al.
Chemistry of Materials, 18(9), 2256-2260 (2006)
Jae-Woo Choi et al.
Environmental technology, 32(11-12), 1419-1425 (2011-10-06)
Eutrophication due to excessive phosphorus in water has been considered one of the most important environmental problems. In this study, a titanium mesostructure, prepared with different surfactant templates, was tested to confirm its applicability as an adsorbent for the removal
The synthesis of Nb-doped TiO2 nanoparticles by spray drying: an efficient and scalable method.
Mei B, et al.
Journal of Materials Chemistry, 21(32), 11781-11790 (2011)