アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
不純物
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
3.54 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
F[Mn](F)F
InChI
1S/3FH.Mn/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
SRVINXWCFNHIQZ-UHFFFAOYSA-K
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
339296-10G:4548173928388
339296-VAR:
339296-BULK:
339296-50G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
MnO2ナノウォール配列、TiO2ナノチューブ配列、V2O5ナノファイバー、およびV2O5ナノ多孔性膜を電極材料として使用し、リチウムイオン電池特性に与える影響を考察しました。