Merck
ALD00036
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzenesulfonyl fluoride
95%
別名:
4-Nitrobenzenesulfonyl fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4SO2F
CAS番号:
分子量:
205.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: click chemistry
mp
75-80 °C
78-80 °C (lit.)
SMILES記法
FS(C1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C6H4FNO4S/c7-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)8(9)10/h1-4H
InChI Key
HRLAPUHJWRZEIC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00036-VAR:
ALD00036-1G:
ALD00036-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)