Merck
ALD00404
Sigma-Aldrich
4-Cyanophenyl Sulfofluoridate
95% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4FNO3S
分子量:
201.17
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95% (GC)
形状
solid
mp
36-41 °C
SMILES記法
FS(OC1=CC=C(C#N)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C7H4FNO3S/c8-13(10,11)12-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H
InChI Key
QVLLNLVBRUJXHZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
The following aryl fluorosulfate can be utilized as a cross-coupling partner in Suzuki-Miyaura reactions. The standard reaction conditions for these palladium-catalyzed C-C bond formations are ligand-free and can be performed in water, at room temperature and are not air sensitive.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
ALD00404-500MG:4548174013229
ALD00404-VAR:
ALD00404-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)