アプリケーション
亜リン酸ジメチルは、アミンとアルデヒド又はケトンでの処理により、医薬として重要なアミノ酸のリン類似物質であるα-アミノホスホン酸エステルの合成に使用されます。アルデヒドの不斉ヒドロホスホニル化による、光学活性α-ヒドロキシホスホン酸エステルの合成にも使用されます。
亜リン酸ジメチルは、有機水酸化スズに代わる有効なラジカル還元剤として、有機ハロゲン化物、チオノエステル、イソシアン化物を対応する炭化水素に還元するために使用されます。末端アルキンのラジカル転位/環化反応による環状ホスホン酸エステルの生成も、無スズ条件下で亜リン酸ジメチルを試薬として、有効に実行することができます。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D178454-25G:
D178454-1L:
D178454-BULK:
D178454-500ML:
D178454-500G:
D178454-VAR:
D178454-25ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Zirconium (IV) compounds as efficient catalysts for synthesis of α-aminophosphonates.
The Journal of Organic Chemistry, 73(15), 6029-6032 (2008)
Microwave-assisted solvent-free and catalyst-free Kabachnik?Fields reactions for α-amino phosphonates.
Tetrahedron Letters, 47(7), 1125-1127 (2006)
Synthesis of an Optically Active C1?Symmetric Al (salalen) Complex and Its Application to the Catalytic Hydrophosphonylation of Aldehydes.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 117(29), 4676-4678 (2005)
The invention of radical reactions. Part 32. Radical deoxygenations, dehalogenations, and deaminations with dialkyl phosphites and hypophosphorous acid as hydrogen sources.
The Journal of Organic Chemistry, 58(24), 6838-6842 (1993)
Dimethyl Phosphite Mediated Hydrogen Atom Abstraction: A Tin?Free Procedure for the Preparation of Cyclopentane Derivatives.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 44(33), 5273-5275 (2005)